Learn More
Corning™ Tubes à centrifuger en polypropylène, stériles
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 10314131 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
50 mL
250 ml
500 mL
FCR max.:
12 000 x g
15 500 x g
3000 x g
6000 x g
Type de bouchon:
Bouchon à joint
CentriStar
Néant
Sans bouchon
Conditionnement:
102 pièces
36 pièces
500 pièces
Code produit. 10314131
Marque: Corning™ 430290
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqués en PP transparent pour une résistance chimique supérieure. Les tubes à centrifuger en PP Corning™ constituent une solution idéale pour les besoins de centrifugation.
  • Les tubes à centrifuger Corning sont dotés de graduations imprimées noires et d’une grande pastille de marquage blanche.
  • Disponible avec votre choix de styles de bouchons : le bouchon avancé Corning CentriStarTM ou le bouchon original.
  • Stériles. Sans RNAse / DNAse.
  • Apyrogènes.
  • Pression de 95 kPa (14 psi) testée – Bouchon à joint uniquement.
PP = polypropylène, PET = polyéthylène téréphtalate, FCR = force centrifuge relative (x g).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Sans DNAse ni RNAse
Matériau du bouchon HDPE
Couleur de bouchon Orange
Diamètre (impériale) extérieur 1,2 in
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 50 mL
Jetable Oui
Matériau Polypropylène
Nbre par carton 500
Nb par paquet 25
Conditionnement Avec rack
Stérilité Stérile
Forme Conique
Longueur (métrique) 115 mm
Capacité (impériale) 1,69 oz.
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon à joint
Writing Area Grande zone de marquage blanche
Diamètre (métrique) 29,1 mm
Graduated Oui
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 15 500 x g