Learn More
BRAND™ Tubes à centrifuger en PP
Fabriqués en polypropylène hautement translucide. Les tubes à centrifuger en polypropylène BRAND™ peuvent supporter une FCR allant jusqu’à 3000. Gradués et marquage CE conformément à la directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Disponibles non stériles et stérilisés par rayons Y en 15 ml ou 50 ml, avec ou sans base. Incluent des bouchons à vis en polyéthylène avec un cône d’étanchéité.
Marque: BRAND™ 114818
425.99 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24317" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Fabriqués en polypropylène hautement translucide.
- Résistant jusqu’à 3000 FCR.
- Gradué
- Disponibles non stériles et stérilisés par rayons Y en 15 ml ou 50 ml, avec ou sans base.
- Comprend un bouchon à vis en polyéthylène avec un cône d’étanchéité.
- Marquage CE conformément à la directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
Spécification
15 ml | |
Sans base | |
120 mm | |
Bouchon à vis | |
Oui | |
3000 x g |
Polypropylène | |
Stérile | |
Conique | |
17 mm | |
Tube à centrifuger |