Learn More
Bouchon en polypropylène blanc avec insert
Click to view available options
Comprend:
Insert polyconique 20 mm pour flacon en verre alpha
Joint en EPE
Description
- Type de filetage R3/28
- Revêtement
- Insert 20 mm
- Manche rainuré
Spécification
Spécification
Couleur | Blanc |
Comprend | Insert polyconique 20 mm pour flacon en verre alpha |
Matériau | Plastique |
Nb par paquet | 100/boîte |
Quantité | 100Pack |
Couleur de la vis | Blanc/Jaune |
Matériau de la vis | Polypropylène |
Couleur de bouchon | Blanc |
Type de produit | Bouchon |
Joint de fermeture | À cônes multiples |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bouchon en polypropylène blanc avec insert >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu