Learn More
Vitlab™ Bol en PP
Code produit. 10528341
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
2 l
4 l
7 l
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
5 pièces
Code produit. 10528341
Marque: Vitlab™ 42694
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez ces bols pour éviter les éclaboussures sur la surface de travail en cas de travail avec de fortes réactions dans des récipients non couverts. Les bols en polypropylène VITLAB™ sont dotés d’un bord large et stable et d’un anneau de support circonférentiel sur le fond.
  • Bol rond blanc
  • PP
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 2 l
Couleur Blanc
Matériau Polypropylène
Forme Rond
Type Cuve
Hauteur (métrique) 80 mm
Diamètre (métrique) 200 mm