Learn More
Vitlab™ Bol en PP
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
2 l
4 l
7 l
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
5 pièces
Description
- Bol rond blanc
- PP
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 l |
| Matériau | Polypropylène |
| Hauteur (métrique) | 70 mm |
| Diamètre (métrique) | 160 mm |