Learn More
Vitlab™ Bol en PP
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
2 l
4 l
7 l
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
5 pièces
Description
- Bol rond blanc
- PP
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 7 l |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Polypropylène |
| Forme | Rond |
| Type | Cuve |
| Hauteur (métrique) | 130 mm |
| Diamètre (métrique) | 320 mm |