Learn More
VITLAB™ Bol en PP
Marque: VITLAB™ 43610
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.79000kg
Spécification
Fermeture incluse | |
17 l | |
PP | |
Cuve | |
Puits en acier | |
430 mm | |
195 mm |
Plat | |
Blanc | |
Rectangulaires | |
Bord adhérent | |
1 de chaque | |
331 mm |