Learn More
Kolmi Hopen™ Charlottes en polypropylène, diamètre de 53 cm
Tous les produits Medicom Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Vert
Comprend:
Charlottes et distributeur mural
Charlottes et sachets en PE
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Légère pour un confort accru
- Possibilité d’utiliser un code couleur pour le suivi
- S’adapte aux différentes tailles de tête
- Bande élastique simple
- 12 g/m2 (poids du matériau)
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Oui |
| Type de conception | Charlottes |
| Stérilité | Non stérile |
| Certifications/Conformité | EN ISO 9001 |
| Quantité | 100/paquet |
| Diamètre (métrique) | 53 cm |
| Comprend | Charlottes et distributeur mural |
| À utiliser avec (application) | Industriel, laboratoire |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto