Learn More
Kartell™ Portoirs pour flacons en polypropylène
Fabriqués en polypropylène pour une stabilité optimale. Les portoirs pour flacons en polypropylène Kartell™ offrent un support solide pour le transport des flacons en laboratoire.
96.70€ - 105.00€
Spécification
Type de produit | Portoir pour flacon |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Empilables | Oui |
Code produit | Marque | Capacité | À utiliser avec (équipement) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | À utiliser avec (équipement) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10494613
|
Kartell™
0039600 |
Flacons (2 L, dia. max. de 120 mm) | Flacons de 2 litres :413, 326, 3261 | 310 x 300 x 270mm |
96.70€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10512475
|
Kartell™
0039500 |
Flacons (1 L, dia. max. de 95 mm) | Flacons 1 L :412, 325, 3251, 1616, 1629, 1603 | 320 x 300 x 200mm |
105.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Descripción
En PP pour assurer la stabilité.Les portoirs pour flacons en PP Kartell™ offrent un support solide pour transporter les flacons en laboratoire.
- Deux modèles pour 6 flacons de 1 l ou 4 flacons de 2 l
- Poignée ergonomique
- Les supports s’empilent pour un gain de place
Especificaciones
Portoir pour flacon | |
Polypropylène | |
Oui |