Learn More
Masterflex™ Connecteurs en Y cannelés en PP
Ce connecteur en Y convient à des applications dans l’industrie pharmaceutique, les laboratoires, l’industrie / la fabrication, l’échantillonnage de l’eau et la transformation des aliments. Connecteurs en Y cannelés en PP Cole-Parmer™
Marque: Masterflex™ 06295-50
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Autoclavables
- PP durable
- Cannelé pour une fixation sécurisée
- Transparent
Spécification
Connecteur Y cannelé | |
9 mm | |
74 mm | |
20/boîte | |
Transparents |
Autoclavables | |
PP | |
Pour un D.I. de 12 mm de dia. int. | |
47 mm |