Learn More
Masterflex™ Kits de connecteurs/réducteurs cannelés en polypropylène
Ensemble de connecteurs / réducteurs en polypropylène Cole-Parmer, Autoclavable : Autoclavable, À utiliser avec : Luer-Lock mâle, Quantité de l’emballage : 1 boîte, Ensemble de connecteurs / réducteurs cannelés
124.00€ - 125.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Quantité d’emballage | 1/boîte |
Type de produit | Kits de connecteurs/réducteurs cannelés |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12810553
|
Masterflex™
MFLX41514-03 |
Taille : S |
124.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12832223
|
Masterflex™
41514-07 |
Taille : L |
125.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Ensemble de connecteurs / réducteurs en polypropylène Cole-Parmer, Autoclavable : Autoclavable, À utiliser avec : Luer-Lock mâle, Quantité de l’emballage : 1 boîte, Ensemble de connecteurs / réducteurs cannelés
Spécification
Autoclavable | |
Polypropylène | |
1/boîte | |
Kits de connecteurs/réducteurs cannelés |