Learn More
Masterflex™ Kits de connecteurs/réducteurs cannelés en polypropylène
Code produit. 12832223
Click to view available options
Description:
Taille : L
Taille : S
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12832223
Marque: Masterflex™ 4151407
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ensemble de connecteurs / réducteurs en polypropylène Cole-Parmer, Autoclavable : Autoclavable, À utiliser avec : Luer-Lock mâle, Quantité de l’emballage : 1 boîte, Ensemble de connecteurs / réducteurs cannelés
Ensemble de connecteurs / réducteurs en polypropylène Cole-Parmer, Autoclavable : Autoclavable, À utiliser avec : Luer-Lock mâle, Quantité de l’emballage : 1 boîte, Ensemble de connecteurs / réducteurs cannelés
Spécification
Description Taille : L
Autoclavable Autoclavable
Matériau Polypropylène
À utiliser avec Luer-Lock mâle
Quantité d’emballage 1/boîte
Type de produit Kits de connecteurs/réducteurs cannelés