Learn More
Buerkle™ Ball valves PP for barrels
Code produit. 10196310 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Connectors:
Filetage, côté entrée 0,5 po intérieur
Filetage, côté entrée 0,75 po extérieur
Filetage, côté entrée 0,75 po intérieur
Filetage, côté entrée 1 po intérieur
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10196310
Marque: Buerkle™ 05008003
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
The Ball valves PP for barrels are for barrels with thread connections.
  • Ball valve
  • Made of PP
  • For barrels with thread connections
  • Suitable for solidifying media
  • Max. 4 bar pressure at 20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polypropylene
Pression 4 bar
Largeur (métrique) 20 mm
À utiliser avec (équipement) Barrels
Contenu Thread connections
Connectors Filetage, côté entrée 0,75 po intérieur