Learn More
Huenersdorff™ Boîte d’assortiments de lames en PP
Les boîtes de stockage en polypropylène Huenersdorftrade; sont le complément idéal de tout laboratoire de microscopie.
Marque: Huenersdorff™ 604900
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.54000kg
Description
- 24 compartiments
- Profondeur = 225 mm
- Largeur = 335 mm
- Hauteur = 55 mm
- Plastique PP
- Bleu
Spécification
Bleu | |
Rectangulaires | |
24 | |
1 unité | |
335 mm |
PP | |
Poignée, fermeture et charnière stables | |
Boîte | |
225 mm | |
55 mm |