Learn More
Huenersdorff™ Boîte d’assortiments de lames en PP
Les boîtes de stockage en polypropylène Huenersdorftrade; sont le complément idéal de tout laboratoire de microscopie.
Brand: Huenersdorff™ 604800
Code nomenclature Nacres: NB.51
Additional Details : Poids : 0.50400kg
Description
ulli12 compartiments/liliProfondeur=225 mm/liliLargeur=335 mm/liliHauteur=55 mm/liliPlastique PP/liliJaune/li/ulSpecifications
Jaune | |
Rectangulaires | |
12 | |
1 unité | |
335 mm |
PP | |
Poignée, fermeture et charnière stables | |
Boîte | |
225 mm | |
55 mm |