Learn More
Huenersdorff™ Boîte d’assortiments de lames en PP
Les boîtes de stockage en polypropylène Huenersdorftrade; sont le complément idéal de tout laboratoire de microscopie.
Marque: Huenersdorff™ 600800
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.64800kg
Description
Boîtes de 14 insertsInformations sur la commande
Couleur
Spécification
Bleu | |
14 boîtes d’inserts en polystyrène | |
1 unité | |
55 mm |
Polypropylène | |
Boîtes | |
335 mm |