Learn More
Brady™ Verrouillage pour robinet à vanne réglable en polypropylène
Product Code. 11780164
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Matériau:
Polypropylène
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11780164
missing translation for 'mfr': Brady™ 064057
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le système réglable de condamnation de vanne s'adapte sur des vannes de 2,5 à 16,5 cm et peut remplacer jusqu'à 3 systèmes de condamnation conventionnelle de vannes, ce qui permet de réduire les coûts. Résiste à des températures extrêmes comprises entre -2°C et 8°C.
  • Système réglable de condamnation de vanne à volant
  • Le système réglable de condamnation de vanne s’adapte sur des vannes de 2,5 à 16,5 cm et peut remplacer jusqu’à 3 systèmes de condamnation conventionnelle de vannes
  • Résiste à des températures extrêmes comprises entre -20 °C et 80 °C
Specifications
Type de produit Système de verrouillage à robinet-vanne réglable
Alternate Part Number ADJ GATE VALVE LOCKOUT 1-6.5 in. W /LABELS
Couleur Rouge
Matériau Polypropylène
Certifications/Conformité OSHA 1910.147
Description Système de verrouillage à robinet-vanne réglable
Diamètre (impériale) 6.68 in.
Diamètre (impériale) de la manille 0.37 in.
Diamètre (métrique) 169.67 mm
Diamètre (métrique) de la manille 9,4 mm
Dimensions (P x L x H) 54.10 x 209.00 x 130.05 mm
Dimensions (L x l) 209,00 x 130,00 mm
À utiliser avec (application) Lockout Tagout
Hauteur (impériale) 5.12 in.
Hauteur (métrique) 130 mm
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 8.23 in.
Largeur (métrique) 209 mm