Learn More
Poulten & Graf GmbH Adaptateur en PP pour distributeur avec filetage FORTUNA™
Agrémentez votre distributeur FORTUNA™ d’un adaptateur offrant une sélection de filetages. L’adaptateur en PP Poulten & Graf GmbH pour distributeur avec filetage FORTUNA™ permet aux récipients plus petits d’être disposés sur la partie supérieure du réservoir existant.
Marque: Poulten & Graf GmbH 101 09036
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Convient au distributeur OPTIFIX et POLYFIX
- En PP
- Adaptateur avec filetages
- Peut être utilisés avec la plupart des produits chimiques et liquides
Spécification
Adapters for OPTIFIX and POLYFIX Dispensers | |
Blanc | |
PP | |
1 |
Autoclavable | |
Adaptateurs pour distributeurs OPTIFIX et POLYFIX | |
Distributeurs OPTIFIX et POLYFIX | |
GL 36 |