Learn More
Poulten & Graf GmbH Adaptateur en PP pour distributeur avec filetage FORTUNA™
Agrémentez votre distributeur FORTUNA™ d’un adaptateur offrant une sélection de filetages. L’adaptateur en PP Poulten & Graf GmbH pour distributeur avec filetage FORTUNA™ permet aux récipients plus petits d’être disposés sur la partie supérieure du réservoir existant.
Marque:  Poulten & Graf GmbH 101 09028
Code produit. 10369990
  • 12.90€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Convient au distributeur OPTIFIX et POLYFIX
  • En PP
  • Adaptateur avec filetages
  • Peut être utilisés avec la plupart des produits chimiques et liquides
Spécification
Spécification
Adaptateurs pour distributeurs OPTIFIX et POLYFIX
Blanc
PP
1
Autoclavable
Adaptateurs pour distributeurs OPTIFIX et POLYFIX
Distributeurs OPTIFIX et POLYFIX
GL 28