Learn More
Eppendorf™ Adaptateur en PP
Code produit. 10338611 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacon fileté 32 à 28 mm
Flacon fileté GL 32 à GL 27
Flacon fileté GL 32 à GL 45
Flacon fileté GL 32 à NS 24/29
Flacon fileté GL 32 à NS 29/32
Flacon fileté GL 45 à GL 35
Flacon fileté GL 45 à GL 38
Flacon fileté GL 45 à S 40
Flacon fileté de 25 mm
Goulot d’étranglement 19/26
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10338611
Marque: Eppendorf™ 4960800082
Il en reste null
Spécification
Type de produit Adaptateur
Matériau PP
À utiliser avec (équipement) Goulot d’étranglement 19/26
Quantité 1 de chaque