Learn More
Eppendorf™ Adaptateur en PP
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacon fileté 32 à 28 mm
Flacon fileté GL 32 à GL 27
Flacon fileté GL 32 à GL 45
Flacon fileté GL 32 à NS 24/29
Flacon fileté GL 32 à NS 29/32
Flacon fileté GL 45 à GL 35
Flacon fileté GL 45 à GL 38
Flacon fileté GL 45 à S 40
Flacon fileté de 25 mm
Goulot d’étranglement 19/26
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type de produit | Adaptateur |
| Matériau | PP |
| À utiliser avec (équipement) | Flacon fileté GL 32 à NS 29/32 |
| Quantité | 1 de chaque |