Learn More
BRAND™ Béchers d’urine avec bouchons à vis
Fabriqués en polypropylène avec bouchon en polyéthylène. Les béchers d’urine BRAND™ avec bouchons à vis sont spécialement conçus pour le prélèvement et le confinement hygiéniques des urines. Versions stériles ou non stériles disponibles. Marquage CE conformément à la directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
Marque: BRAND™ 758905
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 14.49900kg
Description
- Fabriqués en polypropylène avec bouchon en polyéthylène.
- Pour le prélèvement et le confinement hygiéniques des urines.
- Versions stériles ou non stériles disponibles.
- Marquage CE conformément à la directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
Spécification
Bécher à urine | |
Bouchon à vis | |
Polypropylène | |
PE | |
Manipulation hygiénique d’échantillons d’urine | |
1 000/paquet |
Vert | |
Oui | |
Non stérile | |
Transparent | |
75 mm | |
100 mL |