Learn More
Acide polyphosphorique, ≥ 83 % à base phosphate (sous forme de P2O5), Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
500g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Polyphosphoric Acid |
| Note relative au nom | phosphate (as P2O5) ≥83% |
| % max. CAS | ≤100% |
| Notes de pourcentage du dosage | of phosphate as P2O5 |
| Quantité | 500 g |
| Pourcentage de pureté | >83% |