Learn More
Polyphosphoric Acid, 105% H3PO4 Basis, Honeywell Fluka™
Code produit. 15645380 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100mL
1L
Code produit. 15645380
Marque: Honeywell-Fluka 398608100ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
∼105% H3PO4 basis
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8017-16-1
Formule moléculaire (HO3P)n
Numéro MDL MFCD00084480
Clé InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC Acide polyphosphorique
SMILES [H]OP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyphosphoric acid
pH Acidic
Couleur Incolore
Point de fusion 16°C
Point d’ébullition 300°C
Densité 2.06g/cm3 at 20°C
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Quantité 100 mL
Formule linéaire Hn+2PnO3n+1
Forme physique Liquide
Numéro UN UN3264
Pourcentage de pureté 105% (H3PO4 basis)