Learn More
Vitlab™ Forceps en polyoxyméthylène
Code produit. 11847910
Click to view available options
Longueur (métrique):
115 mm
145 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
50 pièces
Code produit. 11847910
Marque: Vitlab™ 68099
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
En POM pour une excellente stabilité dimensionnelle. Le forceps en polyoxyméthylène VITLab™ possède des rainures à l’extérieur pour une manipulation et une préhension optimales.
  • Pour l’embouteillage et la décantation
  • Jaune
  • Arrondi
  • Élastique
  • Très bonne résilience
Spécification
Type de pointe Rond
Matériau POM
Longueur (métrique) 115 mm
Type de produit Forceps
Quantité (nbre par cas) 5/paquet
À utiliser avec (application) Pour l’autoclavage, l’embouteillage et la décantation
Type Forceps