Learn More
Vitlab™ Forceps en polyoxyméthylène
Click to view available options
Longueur (métrique):
115 mm
145 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
50 pièces
Description
- Pour l’embouteillage et la décantation
- Jaune
- Arrondi
- Élastique
- Très bonne résilience
Spécification
Spécification
| Type de pointe | Rond |
| Matériau | POM |
| Longueur (métrique) | 145 mm |
| Type de produit | Forceps |
| Quantité (nbre par cas) | 5/boîte |
| À utiliser avec (application) | Pour l’autoclavage, l’embouteillage et la décantation |
| Type | Forceps |