missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vitlab™ Forceps en polyoxyméthylène
Click to view available options
Longueur (métrique):
115 mm
145 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
50 pièces
Description
- Pour l’embouteillage et la décantation
- Jaune
- Arrondi
- Élastique
- Très bonne résilience
Spécification
Spécification
| Type de pointe | Rond |
| Matériau | POM |
| Longueur (métrique) | 115 mm |
| Type de produit | Forceps |
| Quantité (nbre par cas) | 5/paquet |
| À utiliser avec (application) | Pour l’autoclavage, l’embouteillage et la décantation |
| Type | Forceps |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu