Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Clips d’assemblage coniques en POM Keck™
Assure une connexion sécurisée tout en empêchant les dommages aux tubulures en verre et en augmentant la sécurité au laboratoire. Les clips d’assemblage coniques en POM Lenz Laborglasinstrumente™ Keck™ sont fabriqués à partir de polyoxyméthylène résistant à la température (POM).
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 01103719
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bonnes propriétés de ressort
- Code couleur par taille
- Ne corrodent pas et ne se déforment pas
Spécification
10/paquet | |
POM | |
Bleu |
Clip | |
Pour les joints rodés coniques |