Learn More
Fisherbrand™ Feuilles d’étiquettes cryogéniques en polyoléfine
Résistent aux conditions de stockage en congélateur cryogénique ainsi qu’à l’autoclavage, aux bains-marie à ébullition et à la centrifugation. Les feuilles d’étiquettes cryogéniques en polyoléfine Fisherbrand™ sont des étiquettes prédécoupées détachables conçues pour une utilisation à des températures cryogéniques.
Marque:  Fisherbrand™ HEALCRY-1700-R
Code produit. 15316148
  • 131.00€ / 1 pack
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Plage de températures : -196°C à 150°C.
  • Phase liquide et vapeur LN2, bains-marie à 100°C, autoclavage et étuves modérées à 150°C
  • Chimiquement inertes, résistant à la plupart des solvants et des agents caustiques
  • Adhère à la plupart des plastiques (tubes en PP 100 % vierge recommandés), aux verres et aux métaux, sans se craqueler, se décoller, ni se détériorer
  • Les feuilles d’étiquettes ne provoquent pas de bourrage dans les imprimantes
  • Matériau en polyoléfine flexible et adhésif acrylique
  • La combinaison unique se développe et se contracte en fonction des variations de température
  • 20 feuilles/paquet
  • Autoclavables
  • Jetables
  • Les boîtes d’assortiment de couleurs contiennent 4 feuilles de chaque couleur (bleu, vert, orange, rouge et jaune)
Spécification
Spécification
Autoclavable
Rouge
85
Rectangle
33 x 13 mm
13 mm
Acrylique
Tubes de 1,5 ml
1 700 étiquettes
-196°C à +150°C
33 mm