Learn More
Sulfate de polymyxine B, Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Verre ambré
Description
- Le sulfate de polymyxine B est un antibiotique utilisé pour prévenir la contamination bactérienne des cultures cellulaires
- Perturbe la perméabilité de la membrane cytoplasmique qui entraîne la mort cellulaire
- Cet antibiotique est très efficace contre les bactéries gram-négatif
- Usage exclusivement réservé à la recherche
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Polymixin B Sulfate |
Type | Polymixin B Sulfate |
Forme physique | Solide |
CAS | 1405-20-5 |
Source | Bacillus polymyxa |
Perte à la dessiccation | < 7.0% |
Formule moléculaire | C48H84N16O17S |
Numéro MDL | MFCD00131991 |
Merck Index | 15, 7693 |
Conditionnement | Verre ambré |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identifiant produit
- Polymixin B sulfate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.