Learn More
Kinematica™ Broyeur à couteaux ou par chocs POLYMIX™ PX-MFC 90 D
Le Polymix™ MFC 90 D dispose d’accessoires de broyage et de tamis faciles à modifier pour étendre la gamme d’échantillons pouvant être traités. La manipulation simple, la sécurité utilisateur élevée et les résultats de broyage efficaces ne sont que quelques-uns des avantages de ce broyeur.
Marque: Kinematica™ 35010031
Description
Le Polymix™ MFC 90 D dispose d’accessoires de broyage et de tamis faciles à changer pour étendre la gamme d’échantillons pouvant être traités.La manipulation simple, la sécurité utilisateur élevée et les résultats de broyage efficaces ne sont que quelques-uns des avantages de ce broyeur.
- Volume utile d’environ 300 ml (volume de l’entonnoir)
- Moteur 3 phases à haute fréquence de 600 W avec régulation de vitesse de 50 tr/min à 6 000 tr/min
- Protection intégrée contre la surchauffe, la surcharge et le blocage
- Interrupteur de sécurité pour arrêt automatique
- Économie d’énergie grâce à la mise en veille automatique
- Marteau de broyage ou lame de broyage
- Taille du tamis 2 mm.
Spécification
Broyeur à lame | |
325 x 251 x 480 mm | |
480 mm | |
IP20 | |
Prise EU | |
1000 W | |
251 mm |
IEC/EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3, IEC/EN 61010-2-51 | |
230 V/EU, 50 Hz, puissance d’entrée du moteur de 1 000 W | |
50/60 Hz | |
325 mm | |
230 V | |
12 kg |