Learn More
Micronova™ Lingette MittWipes™ NovaPoly™ avec intérieur en mousse
Associe la polyvalence d’une lingette 100 % polyester de haute qualité à la sécurité d’un gant
269.00€ - 550.00€
Spécification
Type de produit | Lingettes irradiées pour mitaine |
---|---|
Longueur (impériale) | 12 in |
Longueur (métrique) | 30,5 cm |
Largeur (métrique) | 20,3 cm |
Autoclavable | Autoclavable |
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13177746
|
Micronova™
MW-6IR |
Polyester à mailles lisses, mousse d'uréthane simple face |
269.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13137756
|
Micronova™
MWD-611IR |
Polyester à mailles lisses, mousse d'uréthane épaisse double face |
550.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En polyester standard
- Avec intérieur en mousse d’uréthane pour une meilleure absorption
- S’adapte confortablement à des mains gantées, ce qui facilite le nettoyage des zones difficiles d’accès autour des chariots, des étagères, des cuves et de la tubulure
- Irradiés
Spécification
Lingettes irradiées pour mitaine | |
30,5 cm | |
Autoclavable | |
Non | |
Lingette nettoyante pour les surfaces de salles blanches et d’environnements contrôlés | |
Stérile |
12 in | |
20,3 cm | |
Blanc | |
30,5 x 20,3 cm (12 x 8 in) | |
24 Carton | |
Instructions de lavage -- L’article peut être lavé et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C. |