Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Béchers Griffin en polyméthylpentène
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
150 ml
400 ml
600 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Conditionnement:
12 pièces
4 pièces
6 pièces
Description
- Facilement lisible
- Échelle rouge imprimée ; non gravée
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (impériale) externe | 7,08 in |
| Diamètre (métrique) externe | 18 cm |
| Capacité (métrique) | 5000 ml |
| Matériau | PMP |
| À utiliser avec (application) | Pour une clarté similaire au verre |
| Hauteur (impériale) | 9,72 in |
| Hauteur (métrique) | 24,7 cm |
| Incréments | 500 ml |
| Température (impériale) de fonctionnement max. | 302deg;F |
| Afficher plus |