Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Béchers Griffin en polyméthylpentène
Code produit. 15702096
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
150 ml
400 ml
600 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Conditionnement:
12 pièces
4 pièces
6 pièces
Code produit. 15702096
Marque: BRANDTECH™ VITLAB™ 61103
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournit une clarté semblable au verre
  • Facilement lisible
  • Échelle rouge imprimée ; non gravée
Spécification
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) externe 3,11 in
Diamètre (métrique) externe 7,9 cm
Capacité (métrique) 400 ml
Matériau PMP
À utiliser avec (application) Pour une clarté similaire au verre
Hauteur (impériale) 4,38 in
Hauteur (métrique) 11,15 cm
Incréments 100 ml
Température (impériale) de fonctionnement max. 302deg;F
Température (métrique) de fonctionnement max. 150°C
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Jetable Reusable
Graduated Oui
Certifications/Conformité ISO 7056
Scale Échelle graduée rouge
Modèle Griffin