Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Béchers Griffin en polyméthylpentène
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
150 ml
400 ml
600 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
missing translation for 'unitSize'
12 pièces
4 pièces
6 pièces
Description
- Facilement lisible
- Échelle rouge imprimée ; non gravée
Specifications
Specifications
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (impériale) externe | 5,19 in |
| Diamètre (métrique) externe | 13,2 cm |
| Capacité (métrique) | 2000 ml |
| Matériau | PMP |
| À utiliser avec (application) | Pour une clarté similaire au verre |
| Hauteur (impériale) | 7,36 in |
| Hauteur (métrique) | 18,7 cm |
| Incréments | 200 ml |
| Température (impériale) de fonctionnement max. | 302deg;F |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction