Learn More
Thermo Scientific™ Coupe-tube pour tubes en polymère
Code produit. 10759295 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Coupe-tube
Lames de rechange
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 10759295
Marque: Thermo Scientific™ A328
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Produisez des extrémités à plat, à 90° et sans bavure de tubulures en polymère pour les applications HPLC grâce au coupe-tube Thermo Scientific™.
Produisez des extrémités à plat, à 90° et sans bavure de tubulures en polymère pour les applications HPLC grâce au coupe-tube pour tubes en polymère Thermo Scientific™. Il est compatible avec les tubes en polymère rigides et est livré avec des trous de guidage pour tubes de 0,16 cm (0,0625 in) et 0,32 cm (0,125 in).
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Lames de rechange
Quantité Boîte de 5
À utiliser avec (équipement) Coupe-tube pour tubes polymères