Learn More
Macherey-Nagel™ Feuilles de polyester Polygram SIL G/UV
Feuilles en PE SIL G Macherey-Nagel, Dimensions :40 x 20 cm, taille des pores :60 A, Volume des pores :0,75 ml/g, Quantité :Boîte de 25, Épaisseur :0,2 mm
Marque: Macherey-Nagel™ 805032
34.51 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Feuilles en PE SIL G Macherey-Nagel, Dimensions :40 x 20 cm, taille des pores :60 A, Volume des pores :0,75 ml/g, Quantité :Boîte de 25, Épaisseur :0,2 mm
Plaque CCM prête à l'emploi• Large choix de support et de couche
• Avec ou sans indicateur de fluorescence
• Plaque silice standard
• Gel de silice 60, surface spécifique 500m2/g, porosité moyenne 60 Å, volume spécifique des pores 75mL/g, granulométrie 5 à 17μm
• G = avec plâtre
• N = sans plâtre
• HR = ultra-pur
• Plaque CCM
• Support Polygram™
• Support en polyester incassable, épaisseur 0,2mm
• Résiste à tous les solvants
• Découpage aux ciseaux pour obtenir le format désiré ou découper des composés et les éluer après séparation
• Recommandé pour des éluants à forte teneur en eau
• Carbonisation possible, 160°C max.
Spécification
Polyester | |
5 à 17 μm | |
50/Bte | |
0,75 ml/g | |
0,2 mm |
Gel de silice non modifié (SiOH) | |
60 Å | |
Feuille de polyester | |
Gel de silice non modifié (SiOH) | |
4 x 8 cm |