Learn More
Macherey-Nagel™ Plaques en verre SIL G-25 UV254
Code produit. 12827951 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
2,5 x 7,5 cm
5 x 10 cm
Conditionnement:
200 pièces
Code produit. 12827951
Marque: Macherey-Nagel™ 809027.200
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Soluble dans presque tous les solvants organiques. Les plaques en verre Macherey-Nagel™ SIL G-25 / UV254 sont des plaques analytiques avec des couches de silice standard non modifiées sur verre pour une utilisation dans en CCM. Présente un indicateur de fluorescence vert pour les UV à ondes courtes.
Les plaques en verre SIL G-25 / UV254 sont dotées de couches de silice 60 de qualité standard non modifiées avec un indicateur fluorescent vert.
  • Indicateur au silicate de zinc activé au manganèse avec fluorescence verte pour les UV à ondes courtes (254 nm)
  • Produits hautement polymériques, stables dans presque tous les solvants organiques et résistant aux réactifs de visuelle agressifs
Spécification
Matériau Plaques en verre avec couches de silice 60 non modifiées
Granulométrie 5 à 17 μm
Porosité 60 Å
Quantité 200/boîte
Type Plaque CCM en verre
Indicateur fluorescent UV254
Volume des pores 0,75 ml/g
Surface spécifique ∼500 m2/g
Épaisseur (métrique) 0,25 mm
Dimensions (L x l) 5 x 10 cm