Learn More
Macherey-Nagel™ Plaques en verre SIL G-25 UV254
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
2,5 x 7,5 cm
5 x 10 cm
Conditionnement:
200 pièces
Description
Les plaques en verre SIL G-25 / UV254 sont dotées de couches de silice 60 de qualité standard non modifiées avec un indicateur fluorescent vert.
- Indicateur au silicate de zinc activé au manganèse avec fluorescence verte pour les UV à ondes courtes (254 nm)
- Produits hautement polymériques, stables dans presque tous les solvants organiques et résistant aux réactifs de visuelle agressifs
Spécification
Spécification
| Matériau | Plaques en verre avec couches de silice 60 non modifiées |
| Granulométrie | 5 à 17 μm |
| Porosité | 60 Å |
| Quantité | 100/boîte |
| Type | Plaque CCM en verre |
| Indicateur fluorescent | UV254 |
| Volume des pores | 0,75 ml/g |
| Surface spécifique | ∼500 m2/g |
| Épaisseur (métrique) | 0,25 mm |
| Dimensions (L x l) | 2,5 x 7,5 cm |