Learn More
Macherey-Nagel™ Feuilles de polyester Polygram POLYAMIDE-6 UV254
Code produit. p-8012390 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
5 x 20 cm
20 x 20 cm
Conditionnement:
25 pièces
50 pièces
Code produit. 10185091
Marque: Macherey-Nagel™ 803023
Il en reste null
Spécification
Quantité 25/boîte
Type Feuille de polyester
Indicateur fluorescent UV254
Épaisseur (métrique) 0,1 mm
Dimensions (L x l) 20 x 20 cm