Learn More
Macherey-Nagel™ Feuilles de polyester Polygram POLYAMIDE-6
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
5 x 20 cm
20 x 20 cm
Conditionnement:
25 pièces
50 pièces
Spécification
Spécification
| Quantité | 25/boîte |
| Type | Feuille de polyester |
| Épaisseur (métrique) | 0,1 mm |
| Dimensions (L x l) | 20 x 20 cm |