Learn More
Macherey-Nagel™ Feuilles de polyester Polygram CEL 400 UV254
Code produit. 10556711 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
20 x 20 cm
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. 10556711
Marque: Macherey-Nagel™ 801123
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
TLC polyester sheets with fibrous cellulose impregnated with polyethyleneimine (PEI).
Plaque CCM prête à l'emploi
• Large choix de support et de couche
• Avec ou sans indicateur de fluorescence
• Plaque cellulose
• Cellulose non modifiée fibreuse naturelle CEL300 ou microcristalline CEL 400
• Pour la séparation de substances polaires
• Temps d'élution plus court et taches plus compactes pour une meilleure détection qu'avec le papier CCM
• Plaque CCM
• Support Polygram™
• Support en polyester incassable, épaisseur 0,2mm
• Résiste à tous les solvants
• Découpage aux ciseaux pour obtenir le format désiré ou découper des composés et les éluer après séparation
• Recommandé pour des éluants à forte teneur en eau
• Carbonisation possible, 160°C max.
Spécification
Quantité 25/boîte
Type Feuille de polyester
Indicateur fluorescent UV254
Épaisseur (métrique) 0,1 mm
Dimensions (L x l) 20 x 20 cm