Learn More
Macherey-Nagel™ Feuilles de polyester Polygram CEL 300
TLC polyester sheets with native fibrous cellulose. Fiber length (95 %) 2–20 μm, average degree of polymerization 400–500, specific surface acc. to Blaine 15000 cm2/g; ≤ 20 ppm Fe, 6 ppm Cu, 7 ppm P; dichloromethane extract ≤ 0.25 %; residue on ignition at 850 °C ≤ 1500 ppm.
Marque: Macherey-Nagel™ 801011
46.51 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23260" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Feuilles CCM en polyester, couche de cellulose, POLYGRAM CEL 300
- Matériau de la base : Feuilles en polyester revêtues de cellulose
- Mode : Phase normale
- Dureté de la couche : Standard, souple
Adsorbant :
- Feuilles en polyester revêtues de cellulose
- Phase CEL 300
- Indicateur UV : Non
- Type de particules : Particules entièrement poreuses (FPP)
- Forme des particules : Irrégulière
- Granulométrie de 2 à 20 µm
- Liants : Oui
Indicateurs :
Cette plaque peut être utilisée avec différents indicateurs : silicate de zinc activé au manganèse avec fluorescence verte pour les UV à ondes courtes (254 nm) ; Pigment fluorescent inorganique spécial avec fluorescence bleue pour UV à ondes longues (366 nm)
Liants :
Produits hautement polymériques, stables dans presque tous les solvants organiques et résistant aux réactifs de visualisation agressifs
Applications recommandées :
Acides aminés, glucides, acides carboxyliques, substances polaires
Caractéristiques générales des plaques de verre CCM de Macherey-Nagel :
- Plaques pré-enduites prêtes à l’emploi
- Large gamme de tailles de plaques, de revêtements de surface et de renforcements
- La plaque peut être facilement étiquetée pour une identification claire
- Les plaques de verre sont robustes, résistantes à la chaleur et chimiquement résistantes à toutes les phases mobiles et réactifs de visualisation courants.
- Efficacité accrue de la séparation grâce à une distribution optimisée de la taille des particules
- Une plaque anti-poussière permet une manipulation pratique et évite la contamination au silice de la chambre CCM
Spécification
50/boîte | |
Feuille de polyester | |
0,1 mm | |
4 x 8 cm |