Learn More
Macherey-Nagel™ Plaques de verre Alox-25 UV254
Marque: Macherey-Nagel™ 807023
166.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23260" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Plaque CCM prête à l'emploi• Large choix de support et de couche
• Avec ou sans indicateur de fluorescence
• Plaque alumine
• Oxyde d'aluminium basique (pH=9), surface spécifique 200m2/g, taille des pores 60 Å liant organique
• Activation des plaques par chauffage à 120°C pendant 10 min avant utilisation conseillée
• Conserver à l'abri de l'humidité
• Plaque CCM
• Support verre
• Le plus utilisé
• Très résistant et simple à utiliser
• Mais fragile et lourd
• Epaisseur 1,3mm
• Révélation par vaporisation de réactifs aqueux ou par immersion.
Spécification
60 Å | |
Plaques de verre | |
0,25 mm |
25/boîte | |
UV254 | |
20 x 20 cm |