Learn More
Macherey-Nagel™ Feuilles de polyester Polygram Alox-100 UV254
Marque:  Macherey-Nagel™ 807033
Code produit. 10194661
  • 258.00€ / 15 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
60 Å
Feuille de polyester
1 mm
15/boîte
UV254
20 x 20 cm
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Feuilles de polyester Polygram Alox-100 UV254 > Taille de la plaque : 200 x 200mm