Learn More
Macherey-Nagel™ Phase Polygosil™
Marque:  Macherey-Nagel™ 711510.100
Code produit. 10470882
  • 362.00€ / 100g
Expédition estimée: 12-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
5 μm
Colonnes HPLC
Phases Polygosil
100 Å
100 g