Learn More
Macherey-Nagel™ Phase Polygosil™
Brand: Macherey-Nagel™ 711600.10
Code nomenclature Nacres: NB.21
Additional Details : Poids : 0.01000kg
Specifications
7 μm | |
Colonnes HPLC | |
Phases Polygosil |
300 A | |
10 g |