Learn More
Macherey-Nagel™ Phase Polygosil™
Marque: Macherey-Nagel™ 711020.10
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
10 μm | |
Colonnes HPLC | |
Phases Polygosil |
60 Å | |
10 g |