Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 à 30 NH2
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Quantité:
0,1 kg
1 kg
Conditionnement:
1000g
100g
Spécification
Spécification
| Granulométrie | 15 à 25 μm |
| Porosité | 60 Å |
| Phase stationnaire | POLYGOPREP 60 à 20 |
| Technique | Chromatographie liquide |
| pH | 2 à 8 |
| Quantité | 1 kg |
| Adsorbant | POLYGOPREP NH2 |
| Aire de la surface (métrique) | 350 m2/g |
| Type | Polygoprep |
| Matériau | Silice |
| Afficher plus |