Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 à 30 C18
Marque:  Macherey-Nagel™ 711480.1000
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10757652
  • 1475.00€ / 1000g
Expédition estimée: 04-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Spécification
25 à 40 μm
POLYGOPREP 60 à 30
2 à 8
POLYGOPREP C18
Polygoprep
Chromatographie en phase liquide
60 Å
Chromatographie en phase liquide
1 kg
350 m2/g
Silice